Fosforocloridato de difenilo ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Diphenyl phosphorochloridate
A13546.0B
A13546.18
A13546.30
A13546.0BEA
368
EUR
A13546.0B
A13546.18
A13546.30
Fosforocloridato de difenilo ≥97%
Fosforocloridato de difenilo
Purity: 97%
CAS No.: 2524-64-3
Molecular Formula: C12H10ClO3P
Formula Weight: 268.64
Flash Point: 113°(235°F)
Refractive Index: 1.5500
Boiling Point: 145-147°/1mm
Beilstein Reference: 654130
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00003030
Formula:
C₁₂H₁₀ClO₃P MW: 268.64 g/mol Pto. Ebullición: 145…147 °C (1 mmHg) Densidad: 1.296 Pto. de inflamación: 113 °C (235 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003030 Núm. CAS: 2524-64-3 EINECS: 219-759-6 UN: 3265 ADR: 8 III |