Dicloruro de etilendiamonio 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: Ethylenediamine dihydrochloride
A13563.0E A13563.22 A13563.36
A13563.0EEA 442 EUR
A13563.0E A13563.22 A13563.36
Dicloruro de etilendiamonio 98%
Dicloruro de etilendiamonio
Purity: 98% CAS No.: 333-18-6 Molecular Formula: HCl.H2NCH2CH2NH2.HCl Formula Weight: 133.02 Melting Point: 300° MDL No.: MFCD00012524
Formula: C₂H₁₀Cl₂N₂
MW: 133,02 g/mol
Pto. de fusión: >300 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00012524
Núm. CAS: 333-18-6
EINECS: 206-369-6