Dicloruro fenilfosfónico ≥90%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
A13777.0B
A13777.18
A13777.30
A13777.0BEA
447
EUR
A13777.0B
A13777.18
A13777.30
Dicloruro fenilfosfónico ≥90%
Dicloruro fenilfosfónico
Purity: 90+%
CAS No.: 824-72-6
Molecular Formula: C6H5Cl2OP
Formula Weight: 194.99
Flash Point: 204°(399°F)
Refractive Index: 1.5600
Melting Point: 1-3°
Boiling Point: 258°
Beilstein Reference: 1072240
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00002070
Formula:
C₆H₅Cl₂OP Pto. Ebullición: 258 °C Pto. de fusión: 1…3 °C Densidad: 1,379 Pto. de inflamación: 204 °C (399 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00002070 Núm. CAS: 824-72-6 EINECS: 212-534-3 UN: 3265 ADR: 8,II |