N-(Hidroximetil)acetamida ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos: N-Hydroxymethylacetamide, N-Acetylmethanolamine, Acetamidomethanol
A13820.09 A13820.14
A13820.09EA 61.5 EUR
A13820.09 A13820.14
N-(Hidroximetil)acetamida ≥98%
N-(Hidroximetil)acetamida
Purity: 98% CAS No.: 625-51-4 Molecular Formula: CH3CONHCH2OH Formula Weight: 89.09 Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: 47-52° Beilstein Reference: 506226 Merck Reference: 14,4242 MDL No.: MFCD00014417
Formula: C₃H₇NO₂
Pto. de fusión: 47…52 °C
Densidad: 1,14
Número MDL: MFCD00014417
Núm. CAS: 625-51-4
EINECS: 210-897-2
Índice Merck: 14,4242