1,1-Dióxido de 2,5-dihidrotiofeno ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
3-sulpholene, Butadiene sulphone
A13887.0B
A13887.0I
A13887.22
A13887.36
A13887.0BEA
128
EUR
A13887.0B
A13887.0I
A13887.22
A13887.36
1,1-Dióxido de 2,5-dihidrotiofeno ≥98%
1,1-Dióxido de 2,5-dihidrotiofeno
Purity: 98%
CAS No.: 77-79-2
Molecular Formula: C4H6O2S
Formula Weight: 118.15
Flash Point: 112°(233°F)
Melting Point: 63-67°
Beilstein Reference: 107004
Merck Reference: 14,8956
MDL No.: MFCD00005481
Formula:
C₄H₆O₂S Pto. de fusión: 63…67 °C Densidad: 1,314 Pto. de inflamación: 112 °C (233 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00005481 Núm. CAS: 77-79-2 EINECS: 201-059-7 Índice Merck: 14,8956 |