Piridina-2-carboxilato de etilo ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Ethyl 2-pyridinecarboxylate, Ethyl 2-picolinate
A13973.14
A13973.18
A13973.22
A13973.30
A13973.14EA
70.2
EUR
A13973.14
A13973.18
A13973.22
A13973.30
Piridina-2-carboxilato de etilo ≥99%
Piridina-2-carboxilato de etilo
Purity: 99%
CAS No.: 2524-52-9
Molecular Formula: C8H9NO2
Formula Weight: 151.17
Flash Point: 107°(224°F)
Refractive Index: 1.5105
Odour: Characteristic
Melting Point: 1-3°
Boiling Point: 239-241°
Beilstein Reference: 122485
MDL No.: MFCD00006292
Formula:
C₈H₉NO₂ Pto. Ebullición: 239…241 °C Pto. de fusión: 1…3 °C Densidad: 1,120 Pto. de inflamación: 107 °C (224 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00006292 Núm. CAS: 2524-52-9 EINECS: 219-758-0 |