Fenilfosfonito de dimetilo ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Phenyldimethoxyphosphine
A14006.03
A14006.06
A14006.14
A14006.03EA
30.1
EUR
A14006.03
A14006.06
A14006.14
Fenilfosfonito de dimetilo ≥98%
Fenilfosfonito de dimetilo
Purity: 98%
CAS No.: 2946-61-4
Molecular Formula: C6H5P(OCH3)2
Formula Weight: 170.15
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point:
Formula:
C₈H₁₁O₂P MW: 170.15 g/mol Densidad: 1.072 Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F) |
Número MDL:
MFCD00008352 Núm. CAS: 2946-61-4 EINECS: 220-960-6 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...