Acetamidomalonato de dietilo ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
A14048.14
A14048.22
A14048.36
A14048.14EA
23.2
EUR
A14048.14
A14048.22
A14048.36
Acetamidomalonato de dietilo ≥98%
Acetamidomalonato de dietilo
Purity: 98+%
CAS No.: 1068-90-2
Molecular Formula: CH3CONHCH(CO2CH2CH3)2
Formula Weight: 217.22
Melting Point: 96-99°
Boiling Point: 185°/20mm
MDL No.: MFCD00009146
Formula:
C₉H₁₅NO₅ Pto. Ebullición: 185 °C (20 mmHg) Pto. de fusión: 96…99 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00009146 Núm. CAS: 1068-90-2 EINECS: 213-952-9 |