2-Hidroxi-3-metoxi-5-nitrobenzaldehído ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A14360.03
A14360.06
A14360.14
A14360.03EA
34.7
EUR
A14360.03
A14360.06
A14360.14
2-Hidroxi-3-metoxi-5-nitrobenzaldehído ≥98%
2-Hidroxi-3-metoxi-5-nitrobenzaldehído
Purity: 98%
CAS No.: 17028-61-4
Molecular Formula: C8H7NO5
Formula Weight: 197.15
Melting Point: 138-142°
Beilstein Reference: 613271
Formula:
C₈H₇NO₅ Pto. de fusión: 138…142 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00017033 Núm. CAS: 17028-61-4 |