Mercaptamina clorhidrato ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
2-MEA
A14377.14
A14377.22
A14377.36
A14377.14EA
45.1
EUR
A14377.14
A14377.22
A14377.36
Mercaptamina clorhidrato ≥98%
Mercaptamina clorhidrato
Purity: 98+%
CAS No.: 156-57-0
Molecular Formula: HSCH2CH2NH2.HCl
Formula Weight: 113.61
Melting Point: 65-69°
Solubility: Soluble in water and alcohol
Beilstein Reference: 3590083
Merck Reference: 14,2779
MDL No.: MFCD00012904
Formula:
C₂H₇NS·HCl MW: 113.61 g/mol Pto. de fusión: 65…69 °C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00012904 Núm. CAS: 156-57-0 EINECS: 205-858-1 |