Etoximetilenmalononitrilo ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
A14412.14
A14412.22
A14412.36
A14412.14EA
43.1
EUR
A14412.14
A14412.22
A14412.36
Etoximetilenmalononitrilo ≥97%
Etoximetilenmalononitrilo
Purity: 97+%
CAS No.: 123-06-8
Molecular Formula: C6H6N2O
Formula Weight: 122.13
Flash Point: 155°(311°F)
Melting Point: 62-68°
Boiling Point: 160°/12mm
Beilstein Reference: 1634241
UN No.: 3439
MDL No.: MFCD00001854
Formula:
C₆H₆N₂O MW: 122,13 g/mol Pto. Ebullición: 160 °C (12 mmHg) Pto. de fusión: 62…68 °C Pto. de inflamación: 155 °C (311 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00001854 Núm. CAS: 123-06-8 EINECS: 204-597-0 UN: 3439 ADR: 6.1,III |