4H-3,1-Benzoxazina-2,4(1H)-diona ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A14603.0E
A14603.22
A14603.36
A14603.0EEA
314
EUR
A14603.0E
A14603.22
A14603.36
4H-3,1-Benzoxazina-2,4(1H)-diona ≥97%
4H-3,1-Benzoxazina-2,4(1H)-diona
Purity: 97%
CAS No.: 118-48-9
Molecular Formula: C8H5NO3
Formula Weight: 163.13
Flash Point: 308°(586°F)
Melting Point: ca 237° dec.
Beilstein Reference: 136786
MDL No.: MFCD00006700
Formula:
C₈H₅NO₃ Pto. de fusión: ∼ 237 °C (desc.) Densidad: 1,520 Pto. de inflamación: 308 °C (586 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00006700 Núm. CAS: 118-48-9 EINECS: 204-255-0 |