Ácido medronico ≥99%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Medronic acid
A14803.03
A14803.06
A14803.14
A14803.03EA
79.7
EUR
A14803.03
A14803.06
A14803.14
Ácido medronico ≥99%
Ácido medronico
Purity: 99+%
CAS No.: 1984-15-2
Molecular Formula: CH6O6P2
Formula Weight: 176.00
Odour: Odourless
Melting Point: 202-204°
Beilstein Reference: 1708494
Merck Reference: 14,5792
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00002139
Formula:
CH₆O₆P₂ MW: 176 g/mol Pto. de fusión: 202…204 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00002139 Núm. CAS: 1984-15-2 EINECS: 217-851-0 UN: 3261 ADR: 8,III Índice Merck: 14,5792 |