Cloruro de cloroacetamidinio 96%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
A14835.06
A14835.14
A14835.06EA
99.9
EUR
A14835.06
A14835.14
Cloruro de cloroacetamidinio 96%
Cloruro de cloroacetamidinio
Purity: 96%
CAS No.: 10300-69-3
Molecular Formula: C2H5ClN2.HCl
Formula Weight: 129.00
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: 97-103°
Beilstein Reference: 3678354
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00053013
Formula:
C₂H₆Cl₂N₂ Pto. de fusión: 97…103 °C |
Número MDL:
MFCD00053013 Núm. CAS: 10300-69-3 EINECS: 233-675-7 UN: 3261 ADR: 8,III |