1-Fenil-3-metilpirazol ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
A14841.03 A14841.09 A14841.14
A14841.03EA 27.2 EUR
A14841.03 A14841.09 A14841.14
1-Fenil-3-metilpirazol ≥98%
1-Fenil-3-metilpirazol
Purity: 98% CAS No.: 1128-54-7 Molecular Formula: C10H10N2 Formula Weight: 158.20 Flash Point: 110°(230°F) Odour: Odourless Beilstein Reference: 117870 MDL No.: MFCD00003123
Formula: C₁₀H₁₀N₂
MW: 158,2 g/mol
Pto. de fusión: 35…38 °C
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003123
Núm. CAS: 1128-54-7
EINECS: 214-438-7