3-Oxoglutarato de dimetilo ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
A14969.14 A14969.22 A14969.36
A14969.14EA 37.4 EUR
A14969.14 A14969.22 A14969.36
3-Oxoglutarato de dimetilo ≥97%
3-Oxoglutarato de dimetilo
Purity: 97% CAS No.: 1830-54-2 Molecular Formula: C7H10O5 Formula Weight: 174.16 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4440 Odour: Ester-like Melting Point: 16-17° Boiling Point: 237-241° Beilstein Reference: 1366042 MDL No.: MFCD00008462
Formula: C₇H₁₀O₅
Pto. Ebullición: 237…241 °C
Pto. de fusión: 16…17 °C
Densidad: 1,185
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Número MDL: MFCD00008462
Núm. CAS: 1830-54-2
EINECS: 217-385-8