Cloruro de difeniliodonio ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
A15149.09
A15149.18
A15149.30
A15149.09EA
102
EUR
A15149.09
A15149.18
A15149.30
Cloruro de difeniliodonio ≥98%
Cloruro de difeniliodonio
Purity: 98+%
CAS No.: 1483-72-3
Molecular Formula: C12H10ClI
Formula Weight: 316.57
Melting Point: ca 230° dec.
Beilstein Reference: 3574977
Merck Reference: 14,7464
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00011909
Formula:
C₁₂H₁₀ClI Pto. de fusión: ∼ 230 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011909 Núm. CAS: 1483-72-3 EINECS: 216-049-8 UN: 2811 ADR: 6.1,III Índice Merck: 14,7464 |