(4-Hidroxifenil)acetamida ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
4-Hydroxyphenylacetamide
A15266.09
A15266.18
A15266.09EA
31.9
EUR
A15266.09
A15266.18
(4-Hidroxifenil)acetamida ≥99%
(4-Hidroxifenil)acetamida
Purity: 99%
CAS No.: 17194-82-0
Molecular Formula: C8H9NO2
Formula Weight: 151.17
Melting Point: 173-175°
Beilstein Reference: 2085984
Formula:
C₈H₉NO₂ MW: 151.16 g/mol Pto. de fusión: 173…175 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00017145 Núm. CAS: 17194-82-0 EINECS: 241-235-0 |