1-Amino-2,2-dimetoxietano 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
A15498.14
A15498.22
A15498.36
A15498.14EA
47.5
EUR
A15498.14
A15498.22
A15498.36
1-Amino-2,2-dimetoxietano 99%
1-Amino-2,2-dimetoxietano
Purity: 99%
CAS No.: 22483-09-6
Molecular Formula: H2NCH2CH(OCH3)2
Formula Weight: 105.14
Flash Point: 41°(106°F)
Refractive Index: 1.4170
Boiling Point: 135-138°
Beilstein Reference: 741868
UN No.: 2733
MDL No.: MFCD00008135
Formula:
C₄H₁₁NO₂ Pto. Ebullición: 135…138 °C Densidad: 0,973 Pto. de inflamación: 41 °C (106 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008135 Núm. CAS: 22483-09-6 EINECS: 245-026-5 ADR: 3,III |