1,3-Dibromo-5,5-dimetilhidantoína ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: 1,3-Dibromo-5,5-dimethylimidazolidine-2,4-dione
A15510.0E A15510.22 A15510.36
A15510.0EEA 307 EUR
A15510.0E A15510.22 A15510.36
1,3-Dibromo-5,5-dimetilhidantoína ≥98%
1,3-Dibromo-5,5-dimetilhidantoína
Purity: 98% CAS No.: 77-48-5 Molecular Formula: C5H6Br2N2O2 Formula Weight: 285.93 Flash Point: 155°(311°F) Melting Point: ca 198° dec. Beilstein Reference: 146024 UN No.: 3085 MDL No.: MFCD00003189
Formula: C₅H₆Br₂N₂O₂
MW: 285.92 g/mol
Pto. de fusión: ∼ 198 °C (desc.)
Pto. de inflamación: 155 °C (311 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003189
Núm. CAS: 77-48-5
EINECS: 201-030-9
ADR: 5.1 II