Tetraacetato de plomo 96% (dry weight) estabilizado
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Plomo (IV) acetato
Estabilización: 5-10% Moistured with glacial acetic acid
A15551.0B A15551.18 A15551.22 A15551.30
A15551.0BEA 308 EUR
A15551.0B A15551.18 A15551.22 A15551.30
Tetraacetato de plomo 96% (dry weight) estabilizado
Tetraacetato de plomo
Purity: 96% CAS No.: 546-67-8 Molecular Formula: C8H12O8Pb Formula Weight: 443.37 Melting Point: 175° Beilstein Reference: 3595640 Merck Reference: 14,5423 UN No.: 1616 MDL No.: MFCD00008693
Formula: (H₃CCOO)₄Pb
MW: 443.38 g/mol
Pto. de fusión: 175 °C
Densidad: 2.28
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008693
Núm. CAS: 546-67-8
EINECS: 208-908-0
UN: 1616
ADR: 6.1 III
Índice Merck: 14,5423