Trietanolamina clorhidrato ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
A15678.0B
A15678.0I
A15678.30
A15678.0BEA
185
EUR
A15678.0B
A15678.0I
A15678.30
Trietanolamina clorhidrato ≥99%
Trietanolamina clorhidrato
Purity: 99+%
CAS No.: 637-39-8
Molecular Formula: C6H15NO3.HCl
Formula Weight: 185.65
Melting Point: 177-179°
Beilstein Reference: 3909940
Merck Reference: 14,9665
MDL No.: MFCD00012596
Formula:
C₆H₁₆ClNO₃ Pto. de fusión: 177…179 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00012596 Núm. CAS: 637-39-8 EINECS: 211-284-2 Índice Merck: 14,9665 |