Cloroformiato de bencilo 95% estabilizado
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
CBZ-Cl (Z-Cl)
Estabilización:
estabilizado con sodio carbonato
A15682.30
A15682.18
A15682.0B
A15682.30EA
123
EUR
A15682.30
A15682.18
A15682.0B
Cloroformiato de bencilo 95% estabilizado
Cloroformiato de bencilo
Stabilized with ca 0.1% sodium carbonate
Purity: 95%
CAS No.: 501-53-1
Molecular Formula: C8H7ClO2
Formula Weight: 170.60
Storage Temperature: -30°C to -10°C
Flash Point: 125°(257°F)
Refractive Index: 1.5170
Odour: Acrid
Melting Point: -20°
Boiling Point: 178-180°
Merck Reference: 14,1801
UN No.: 1739
MDL No.: MFCD00000640
Formula:
C₈H₇ClO₂ MW: 170.6 g/mol Pto. Ebullición: 178…180 °C Pto. de fusión: –20 °C Densidad: 1.195 Pto. de inflamación: 125 °C (257 °F) Temperatura de almacenaje: Congelador |
Número MDL:
MFCD00000640 Núm. CAS: 501-53-1 EINECS: 207-925-0 UN: 1739 ADR: 8 I Índice Merck: 14,1801 |