Sodium hydroxymethanesulphinate, hidrato tech. 85% (dry weight) cont. up to 5% sodium sulfite, grado técnico
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Sodium formaldehydesulphoxylate
A15731.36
A15731.0E
A15731.36EA
37
EUR
A15731.36
A15731.0E
Sodium hydroxymethanesulphinate, hidrato tech. 85% (dry weight) cont. up to 5% sodium sulfite, grado técnico
Sodium hydroxymethanesulphinate
Purity: 85%
CAS No.: 149-44-0
Molecular Formula: HOCH2SO2Na.xH2O
Formula Weight: 118.09(anhy)
Melting Point: 64-68°
Beilstein Reference: 3630814
Merck Reference: 14,8620
MDL No.: MFCD00150598
Formula:
CH₃NaO₃S·H₂O Pto. de fusión: 64…68 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00150598 Núm. CAS: 149-44-0 EINECS: 205-739-4 Índice Merck: 14,8620 |