Ácido glioxilico monohidrato ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
A16058.14 A16058.22
A16058.14EA 38.8 EUR
A16058.14 A16058.22
Ácido glioxilico monohidrato ≥97%
Ácido glioxilico monohidrato
Purity: 97% CAS No.: 563-96-2 Molecular Formula: OHCCO2H.H2O Formula Weight: 92.06 (74.04anhy) Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 48-52° Boiling Point: 100° Beilstein Reference: 969535 Merck Reference: 14,4511 UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00149497
Formula: C₂H₂O₃·1H₂O
MW: 92,05 g/mol
Pto. Ebullición: 100 °C
Pto. de fusión: 48…52 °C
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00006958
Núm. CAS: 563-96-2
EINECS: 206-058-5
UN: 3261
ADR: 8,III
Índice Merck: 14,4511