Cloruro de acetamidinio ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A16091.36
A16091.14
A16091.22
A16091.36EA
167
EUR
A16091.36
A16091.14
A16091.22
Cloruro de acetamidinio ≥97%
Cloruro de acetamidinio
Purity: 97%
CAS No.: 124-42-5
Molecular Formula: C2H6N2.HCl
Formula Weight: 94.54
Melting Point: 168-175°
Beilstein Reference: 3591762
Merck Reference: 14,44
MDL No.: MFCD00013016
Formula:
C₂H₇ClN₂ Pto. de fusión: 168…175 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00013016 Núm. CAS: 124-42-5 EINECS: 204-700-9 Índice Merck: 14,44 |