Ácido 1,1'-ferrocenodicarboxilico ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A16691.03
A16691.06
A16691.14
A16691.03EA
92.1
EUR
A16691.03
A16691.06
A16691.14
Ácido 1,1'-ferrocenodicarboxilico ≥98%
Ácido 1,1'-ferrocenodicarboxilico
Purity: 98%
CAS No.: 1293-87-4
Molecular Formula: C12H10FeO4
Formula Weight: 274.06
Odour: Odourless
Melting Point:
Formula:
C₁₂H₁₀FeO₄ Pto. de fusión: >300 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00001423 Núm. CAS: 1293-87-4 EINECS: 215-068-9 |