Ciclohex-1,4-ilendimetanol ≥99%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos: 1,4-Cyclohexanedimethanol
A16769.36 A16769.22
A16769.36EA 77.2 EUR
A16769.36 A16769.22
Ciclohex-1,4-ilendimetanol ≥99%
Ciclohex-1,4-ilendimetanol
Purity: 99% CAS No.: 105-08-8 Molecular Formula: C8H16O2 Formula Weight: 144.21 Flash Point: 161°(322°F) Melting Point: ca 30° Boiling Point: 282-284° Beilstein Reference: 1902271 MDL No.: MFCD00001512
Formula: C₈H₁₆O₂
MW: 144,21 g/mol
Pto. Ebullición: 282…284 °C
Pto. de fusión: ∼ 30 °C
Densidad: 1,04
Pto. de inflamación: 161 °C (322 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001512
Núm. CAS: 105-08-8
EINECS: 203-268-9