N,N'-Dimetilpropano-1,3-diamina 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
A16901.22
A16901.06
A16901.14
A16901.22EA
1190
EUR
A16901.22
A16901.06
A16901.14
N,N'-Dimetilpropano-1,3-diamina 97%
N,N'-Dimetilpropano-1,3-diamina
Purity: 97%
CAS No.: 111-33-1
Molecular Formula: CH3NH(CH2)3NHCH3
Formula Weight: 102.18
Flash Point: 32°(90°F)
Odour: Amine-like
Boiling Point: 143-146°
UN No.: 2733
MDL No.: MFCD00008292
Formula:
C₅H₁₄N₂ Pto. Ebullición: 143…146 °C Densidad: 0,817 Pto. de inflamación: 32 °C (90 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008292 Núm. CAS: 111-33-1 EINECS: 203-859-1 ADR: 3,II |