N-Metilpropilamina 97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
N-Methyl-1-propylamine
A16903.03
A16903.06
A16903.14
A16903.03EA
31
EUR
A16903.03
A16903.06
A16903.14
N-Metilpropilamina 97%
N-Methylpropylamine
Purity: 97%
CAS No.: 627-35-0
Molecular Formula: CH3NHCH2CH2CH3
Formula Weight: 73.14
Flash Point: -1.1°(30°F)
Odour: Amine-like
Boiling Point: 62-64°
UN No.: 2733
MDL No.: MFCD00009361
Formula:
C₄H₁₁N MW: 73,14 g/mol Pto. Ebullición: 62…64 °C Densidad: 0,713 Pto. de inflamación: –1,1 °C (30 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00009361 Núm. CAS: 627-35-0 ADR: 3,II |