3,6,9,12-Tetraoxotridecanol ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
mPEG4-OH
A17021.14
A17021.06
A17021.22
A17021.14EA
243
EUR
A17021.14
A17021.06
A17021.22
3,6,9,12-Tetraoxotridecanol ≥98%
3,6,9,12-Tetraoxotridecanol
Purity: 98%
CAS No.: 23783-42-8
Molecular Formula: H(OCH2CH2)4OCH3
Formula Weight: 208.25
Refractive Index: 1.4450
Boiling Point: 158-160°/5mm
MDL No.: MFCD00041756
Formula:
C₉H₂₀O₅ Pto. Ebullición: 158…160 °C (5 mmHg) Densidad: 1,07 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00041756 Núm. CAS: 23783-42-8 EINECS: 245-883-5 |