4-Metoxi-3-nitrobenzaldehído ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A17081.06
A17081.14
A17081.06EA
50.1
EUR
A17081.06
A17081.14
4-Metoxi-3-nitrobenzaldehído ≥98%
4-Metoxi-3-nitrobenzaldehído
Purity: 98%
CAS No.: 31680-08-7
Molecular Formula: C8H7NO4
Formula Weight: 181.15
Melting Point: 97-100°
MDL No.: MFCD00126498
Formula:
C₈H₇NO₄ MW: 181.15 g/mol Pto. de fusión: 97…100 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00126498 Núm. CAS: 31680-08-7 |