Isonicotinaldehído-oxima ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
4-Pyridinecarbaldehyde oxime, Pyridine-4-carboxaldoxime
A17371.14
A17371.22
A17371.14EA
61.6
EUR
A17371.14
A17371.22
Isonicotinaldehído-oxima ≥97%
Isonicotinaldehído-oxima
Purity: 97%
CAS No.: 696-54-8
Molecular Formula: C6H6N2O
Formula Weight: 122.13
Melting Point: 130-133°
Beilstein Reference: 2079
Formula:
C₆H₆N₂O Pto. de fusión: 130…133 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00006446 Núm. CAS: 696-54-8 EINECS: 211-796-6 |