(±)-Ethyl mandelate ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: Ethyl 2-hydroxy-2-phenylacetate
A17412.14 A17412.22
A17412.14EA 45.1 EUR
A17412.14 A17412.22
(±)-Ethyl mandelate ≥97%
(±)-Ethyl mandelate
Purity: 97% CAS No.: 774-40-3 Molecular Formula: C10H12O3 Formula Weight: 180.20 Flash Point: 110°(230°F) Boiling Point: 253-255° MDL No.: MFCD00004494
Formula: C₁₀H₁₂O₃
MW: 180,2 g/mol
Pto. Ebullición: 253…255 °C
Densidad: 1,115
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004494
Núm. CAS: 774-40-3
EINECS: 212-263-0