Hexafluorofosfato de difeniliodonio ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
A17934.09
A17934.18
A17934.30
A17934.09EA
89.3
EUR
A17934.09
A17934.18
A17934.30
Hexafluorofosfato de difeniliodonio ≥98%
Hexafluorofosfato de difeniliodonio
Purity: 98%
CAS No.: 58109-40-3
Molecular Formula: C12H10F6IP
Formula Weight: 426.08
Melting Point: 139-144°
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00061398
Formula:
C₁₂H₁₀F₆IP MW: 426,08 g/mol Pto. de fusión: 139…144 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00061398 Núm. CAS: 58109-40-3 EINECS: 261-134-5 UN: 2811 ADR: 6.1,III |