Metacrilato de 2-hidroxipropilo (mezcla de isómeros) ≥98% estabilizado
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Propylene Glycol Monomethacrylate, HPMA, Hydroxypropyl methacrylate, Methacrylic acid 2-hydroxypropyl ester, Methacrylic acid hydroxypropyl ester
Estabilización:
Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ) ∼ 0,02%
A17951.AK
A17951.0J
A17951.AU
A17951.AKEA
38.8
EUR
A17951.AK
A17951.0J
A17951.AU
Metacrilato de 2-hidroxipropilo (mezcla de isómeros) ≥98% estabilizado
Metacrilato de 2-hidroxipropilo (mezcla de isómeros)
Stabilized with ca 0.02% 4-methoxyphenol
Purity: 98%
CAS No.: 27813-02-1
Molecular Formula: CH2=C(CH3)CO2CH2CH(OH)CH3
Formula Weight: 144.17
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 97°(207°F)
Refractive Index: 1.4480
Melting Point: 70°/1mm
Boiling Point: 205-209°
MDL No.: MFCD00004536
Formula:
C₇H₁₂O₃ MW: 144,17 g/mol Pto. Ebullición: 205…209 °C Pto. de fusión: 70 °C/1mm Densidad: 1,029 Pto. de inflamación: 97 °C (207 °F) Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00004536 Núm. CAS: 27813-02-1 EINECS: 248-666-3 |