2,4-Dinitrobencenosulfonato de sodio ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A18493.06
A18493.14
A18493.06EA
24.2
EUR
A18493.06
A18493.14
2,4-Dinitrobencenosulfonato de sodio ≥97%
2,4-Dinitrobencenosulfonato de sodio
Purity: 97%
CAS No.: 885-62-1
Molecular Formula: C6H3N2NaO7S
Formula Weight: 270.15
Beilstein Reference: 6676807
MDL No.: MFCD00007471
Formula:
C₆H₃N₂NaO₇S Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00007471 Núm. CAS: 885-62-1 EINECS: 212-943-7 |