N,N-Dimetilglicina clorhidrato ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
N,N-Dimethylglycine HCl
A18892.06
A18892.14
A18892.22
A18892.06EA
35.8
EUR
A18892.06
A18892.14
A18892.22
N,N-Dimetilglicina clorhidrato ≥99%
N,N-Dimetilglicina clorhidrato
Purity: 99%
CAS No.: 2491-06-7
Molecular Formula: (CH3)2NCH2CO2H.HCl
Formula Weight: 139.58
Melting Point: 189-194°
Beilstein Reference: 3910578
Merck Reference: 14,3244
MDL No.: MFCD00012610
Formula:
C₄H₁₀ClNO₂ Pto. de fusión: 189…194 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00012610 Núm. CAS: 2491-06-7 EINECS: 219-648-2 Índice Merck: 14,3244 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...