Alcohol (R)-(-)-β-aminofenetilico ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: D-Phenylglycinol, (R)-(-)-2-Phenylglycinol
A19030.03 A19030.06 A19030.14
A19030.03EA 33.9 EUR
A19030.03 A19030.06 A19030.14
Alcohol (R)-(-)-β-aminofenetilico ≥98%
Alcohol (R)-(-)-β-aminofenetilico
Purity: 98% CAS No.: 56613-80-0 Molecular Formula: C8H11NO Formula Weight: 137.18 Melting Point: 76-78° Beilstein Reference: 2935848
Formula: C₈H₁₁NO
MW: 137,18 g/mol
Pto. de fusión: 76…78 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008062
Núm. CAS: 56613-80-0
EINECS: 260-287-5