L(+)-α-Fenilglicina ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
A19360.14
A19360.22
A19360.36
A19360.14EA
50.1
EUR
A19360.14
A19360.22
A19360.36
L(+)-α-Fenilglicina ≥98%
L(+)-α-Fenilglicina
Purity: 98+%
CAS No.: 2935-35-5
Molecular Formula: C8H9NO2
Formula Weight: 151.17
Melting Point: 288° dec.
Beilstein Reference: 2208675
Merck Reference: 14,7291
Optical Rotation: +156° (c=1 in 1N HCl)
MDL No.: MFCD00064403
Formula:
C₈H₉NO₂ Pto. de fusión: 288 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00064403 Núm. CAS: 2935-35-5 EINECS: 220-909-8 Índice Merck: 14,7291 |