N,N-Dimetilglicina ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-(Dimethylamino)acetic acid, (Dimethylamino)acetic acid
A19670.06 A19670.22 A19670.14
A19670.06EA 84.1 EUR
A19670.06 A19670.22 A19670.14
N,N-Dimetilglicina ≥98%
N,N-Dimetilglicina
Purity: 98+% CAS No.: 1118-68-9 Molecular Formula: C4H9NO2 Formula Weight: 103.12 Odour: Odourless pH: 6-7 Melting Point: 179-183° Merck Reference: 14,3244 MDL No.: MFCD00004283
Formula: C₄H₉NO₂
MW: 103,12 g/mol
Pto. de fusión: 179…183 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004283
Núm. CAS: 1118-68-9
EINECS: 214-267-8
Índice Merck: 14,3244