Ácido 4-hidrazinobenzoico clorhidrato ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
B20326.09
B20326.18
B20326.09EA
50.4
EUR
B20326.09
B20326.18
Ácido 4-hidrazinobenzoico clorhidrato ≥98%
Ácido 4-hidrazinobenzoico clorhidrato
Purity: 98%
CAS No.: 24589-77-3
Molecular Formula: C7H8N2O2.HCl
Formula Weight: 188.61
Melting Point: 252-254° dec.
MDL No.: MFCD00039073
Formula:
C₇H₉ClN₂O₂ Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00039073 Núm. CAS: 24589-77-3 EINECS: 246-330-0 |