2-Cloronicotinato de etilo ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Ethyl 2-chloropyridine-3-carboxylate, Ethyl 2-Chloro-3-pyridinecarboxylate, Ethyl 2-chloronicotinate
B20359.09
B20359.18
B20359.09EA
62.9
EUR
B20359.09
B20359.18
2-Cloronicotinato de etilo ≥98%
2-Cloronicotinato de etilo
Purity: 98%
CAS No.: 1452-94-4
Molecular Formula: C8H8ClNO2
Formula Weight: 185.61
MDL No.: MFCD00674129
Formula:
C₈H₈ClNO₂ Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00674129 Núm. CAS: 1452-94-4 |