4'-Formilacetanilida ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
B20430.06
B20430.14
B20430.22
B20430.06EA
49.3
EUR
B20430.06
B20430.14
B20430.22
4'-Formilacetanilida ≥98%
4'-Formilacetanilida
Purity: 98%
CAS No.: 122-85-0
Molecular Formula: C9H9NO2
Formula Weight: 163.18
Melting Point: 154-157°
MDL No.: MFCD00003380
Formula:
C₉H₉NO₂ Pto. de fusión: 154…157 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003380 Núm. CAS: 122-85-0 EINECS: 204-579-2 |