1-Fenil-3-(trifluorometil)-5-pirazolona ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
1-Phenyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-5(4H)-one
B20478.03
B20478.06
B20478.14
B20478.03EA
32.4
EUR
B20478.03
B20478.06
B20478.14
1-Fenil-3-(trifluorometil)-5-pirazolona ≥98%
1-Fenil-3-(trifluorometil)-5-pirazolona
Purity: 98%
CAS No.: 321-07-3
Molecular Formula: C10H7F3N2O
Formula Weight: 228.18
Melting Point: 191-195°
Beilstein Reference: 655085
Formula:
C₁₀H₇F₃N₂O Pto. de fusión: 191…195 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00051655 Núm. CAS: 321-07-3 |