5-Bromonicotinato de etilo ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Ethyl 5-bromonicotinate
B20788.06
B20788.14
B20788.06EA
132
EUR
B20788.06
B20788.14
5-Bromonicotinato de etilo ≥98%
5-Bromonicotinato de etilo
Purity: 98%
CAS No.: 20986-40-7
Molecular Formula: C8H8BrNO2
Formula Weight: 230.07
Melting Point: 39-42°
Boiling Point: 86-92°/0.5mm
MDL No.: MFCD00040366
Formula:
C₈H₈BrNO₂ Pto. Ebullición: 86…92 °C (0,5 mmHg) Pto. de fusión: 39…42 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00040366 Núm. CAS: 20986-40-7 |