6-Metoxinicotinato de metilo ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
B20808.18
B20808.09
B20808.30
B20808.18EA
233
EUR
B20808.18
B20808.09
B20808.30
6-Metoxinicotinato de metilo ≥98%
6-Metoxinicotinato de metilo
Purity: 98%
CAS No.: 26218-80-4
Molecular Formula: C8H9NO3
Formula Weight: 167.16
Melting Point: ca 48-53°
MDL No.: MFCD00674130
Formula:
C₈H₉NO₃ Pto. de fusión: ∼ 48…53 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00674130 Núm. CAS: 26218-80-4 |