5-Bromonicotinato de metilo ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Methyl 5-bromonicotinate
B20908.06
B20908.14
B20908.06EA
61.2
EUR
B20908.06
B20908.14
5-Bromonicotinato de metilo ≥97%
5-Bromonicotinato de metilo
Purity: 97%
CAS No.: 29681-44-5
Molecular Formula: C7H6BrNO2
Formula Weight: 216.04
Melting Point: 96-98°
MDL No.: MFCD00173668
Formula:
C₇H₆BrNO₂ Pto. de fusión: 96…98 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00173668 Núm. CAS: 29681-44-5 |