trans-2,3-Dimetiloxirano ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
B22005.03
B22005.06
B22005.14
B22005.03EA
53.7
EUR
B22005.03
B22005.06
B22005.14
trans-2,3-Dimetiloxirano ≥97%
trans-2,3-Dimetiloxirano
Purity: 97%
CAS No.: 21490-63-1
Molecular Formula: C4H8O
Formula Weight: 72.11
Flash Point: -26°(-14°F)
Refractive Index: 1.3730
Odour: Recognizable
Boiling Point: 54-55°
Beilstein Reference: 79772
UN No.: 3271
MDL No.: MFCD00005129
Formula:
C₄H₈O Pto. Ebullición: 54…55 °C Densidad: 0,804 Pto. de inflamación: –26 °C (–14 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00005129 Núm. CAS: 21490-63-1 EINECS: 244-406-8 UN: 3271 ADR: 3,II |