Ácido etilfosfónico ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
B22559.03
B22559.06
B22559.14
AB133491.0025
B22559.03EA
42.5
EUR
B22559.03
B22559.06
B22559.14
ABCRAB133491.0025
Ácido etilfosfónico ≥98%
Ácido etilfosfónico
Purity: 98+%
CAS No.: 6779-09-5
Molecular Formula: C2H7O3P
Formula Weight: 110.06
Melting Point: 58-62°
Beilstein Reference: 1743032
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00002141
Formula:
C₂H₇O₃P Pto. de fusión: 58…62 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00002141 Núm. CAS: 6779-09-5 EINECS: 229-839-2 UN: 3261 ADR: 8,II |